Learn More
2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | FC6H4SCH2CO2H |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 186.21 |
| Percent Purity | 97% |