Learn More
2,4-Hexadiyn-1,6-diol, 97%
Codice prodotto. 11317506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317506 5 g 5g
11307506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09576.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3031-68-3
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL MFCD00020619
InChI Key JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
PubChem CID 94973
IUPAC Name hexa-2,4-diyne-1,6-diol
SMILES C(C#CC#CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Punto di fusione 110°C to 114°C
Formula lineare HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Quantità 5 g
Numero UN UN1325
Beilstein 773791
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 97%