Learn More
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30402454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402454 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402454 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH949638100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-57-4
Formula molecolare C14 H10 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2
IUPAC Name 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 242.227
Peso formulazione 242.058