Learn More
2-(4-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 158.0943 |