Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 151.16 |
| Percent Purity | 97% |