Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17953376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953376 100 mg 100mg
17921196 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17953376 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0013.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 17194-82-0
Nomi componenti o analita 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 151.0633 g/mol