Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98%
Codice prodotto. 11492687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492687 25 g 25g
11472687 1 g 1g
11482687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14891.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-94-0
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00002902
InChI Key YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Punto di fusione 89°C to 92°C
Punti di ebollizione 139°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1859884
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%