Learn More
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10123993 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10733854 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123993 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56206CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 216059-84-6
Formula molecolare C11H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 197.20
Numero MDL MFCD09702380
InChI Key VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
IUPAC Name 2-(4-isocyanatophenyl)pyrimidine
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.2
Percent Purity 90%