Learn More
2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662623 10 g Amber Glass Bottle 10g
10394652 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09316EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 77978-73-5
Formula molecolare C9H11NO5
Molecular Weight (g/mol) 213.189
Numero MDL MFCD00173859
InChI Key WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
PubChem CID 2774998
IUPAC Name 2-(4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 213.19
Percent Purity 97%