Learn More
2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10342383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10342383 1 g 1g
10230323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10342383 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10107DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 98959-77-4
Formula molecolare C9H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 203.666
InChI Key YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine;hydrochloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.67