Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 956296-81-4 |
| Formula molecolare | C14H11NO4 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11NO4/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10-13(19-12)7-11(15-10)14(16)17/h2-7,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2oc3cc([nH]c3c2)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(4-methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.24 |
| Peso formulazione | 257.0688 |