Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30481926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481926 500 mg 500mg
30474806 50 mg 50mg
30480276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481926 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM222983500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5703-26-4
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.17
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetaldehyde
SMILES COc1ccc(CC=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Peso formulazione 150.0681