Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone, TRC
Codice prodotto. 30478064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478064 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478064 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM265795250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 24845-40-7
Formula molecolare C15 H14 O2
Quantità 250 mg
Sinonimo Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)-1-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Peso formulazione 226.0994