Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30471080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471080 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2661355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 702-23-8
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837