Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde, 95%
Codice prodotto. 10627771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10627771 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425230025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 65192-28-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Nota nome 95%
CAS 65192-28-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145°C to 150°C
Colore Beige-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O3
Numero MDL MFCD00216504
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-4-methoxyphenyl malondialdehyde, 2-4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-4-methoxyphenyl propanedial, 4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-p-methoxyphenyl malonaldehyde, propanedial, 4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl propane-1,3-dial
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkali
InChI Key SXPCHOYAUFFORX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C=O
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)propanedial
Molecular Weight (g/mol) 178.19
PubChem CID 3849370
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.