Learn More
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10143424 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10143424 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02109EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19785-39-8
Formula molecolare C6H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD03011392
InChI Key XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
PubChem CID 737184
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
SMILES CC1=CSC(CC#N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 138.19
Percent Purity 97%