Learn More
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11345519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11345519 1 g 1g
11335519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50466.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320423-50-5
Formula molecolare C9H13N3OS
Molecular Weight (g/mol) 211.283
Numero MDL MFCD01568852
InChI Key TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
IUPAC Name 2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Peso formulazione 211.29
Percent Purity 99%