Learn More
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate, 98+%
Codice prodotto. 11464927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464927 100 g 100g
11444927 5 g 5g
11454927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21867.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 656-53-1
Formula molecolare C8H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 185.24
Numero MDL MFCD00005338
InChI Key CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Densità 1.147
Punti di ebollizione 116°C to 118°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 100 g
Peso formulazione 185.24
Percent Purity ≥98%