Learn More
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11376845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11376845 5 g Amber Glass Bottle 5g
10432654 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11376845 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61809DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-60-6
Formula molecolare C10H14O2S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Numero MDL MFCD09702404
InChI Key UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
PubChem CID 24229641
SMILES CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name 2-(4-methyl-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-4-yl)ethanol
Peso formulazione 198.28
Percent Purity 95%