Learn More
2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate), TRC
Codice prodotto. 30467929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467929 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26193510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C15H10N2O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
InChI Formula InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
IUPAC Name 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 250.26
Peso formulazione 250.07
Percent Purity >95