Learn More
2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602895 1 g Amber Glass Bottle 1g
10103774 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602895 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60451DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 921938-77-4
Formula molecolare C13H19ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 270.757
Numero MDL MFCD09065004
InChI Key UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229621
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 279.77
Percent Purity 95%