Learn More
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10463943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10463943 250 mg 250mg
10003952 1 g 1g
10183314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10463943 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07123CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Identificatori chimici
CAS 17228-99-8
Formula molecolare C11H8NO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD01936002
InChI Key MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 2794795
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Peso formulazione 219.26
Percent Purity 97%