missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15484526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484526 10 g 10g
15474526 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15484526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58786.09

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1421262-98-7
Formula molecolare C20H19NS
Molecular Weight (g/mol) 305.439
Numero MDL MFCD22683014
InChI Key SZRKBHGWZOAMML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole, 2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole
PubChem CID 97030363
IUPAC Name 2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC4=C(CCCC4)C=C3

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(4-Methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Quantità 10 g
Peso formulazione 305.44
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.