Learn More
2-(4-Methylphenyl)thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15420706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15420706 250 mg 250mg
15460478 1 g 1g
15470478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15420706 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54054.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17228-99-8
Formula molecolare C11H8NO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD01936002
InChI Key MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2794795
IUPAC Name 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylphenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 168°C to 172°C
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 219.26
Percent Purity 97%