Learn More
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10229432 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10749583 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10229432 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC36001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 159589-70-5
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD01788118
InChI Key WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
PubChem CID 1120459
IUPAC Name 2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%