Learn More
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10062354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10062354 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10062354 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47416DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 864069-00-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C13H17N3
Numero MDL MFCD08271956
Quantità 1 g
Sinonimo 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile
InChI Key SZENQRLSNAOEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C#N
IUPAC Name 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 215.3
PubChem CID 18525814
Peso formulazione 215.3
Percent Purity 97%