Learn More
{2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10431704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10431704 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10042303 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431704 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47413CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 879896-50-1
Formula molecolare C13H21N3
Molecular Weight (g/mol) 219.332
Numero MDL MFCD06797802
InChI Key OKGWICVOLZFMPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzylamine, 1-2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methylamine, 2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-benzenemethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl
PubChem CID 16228064
IUPAC Name [2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanamine
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2CN
Specifica
Materiale o nome chimico {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.33
Percent Purity 97%