Learn More
2-(4-Methylpiperazino)benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10689554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10689554 250 mg 250mg
10175682 1 g 1g
10104154 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10689554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC36004CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 85803-62-9
Formula molecolare C12H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 204.273
Numero MDL MFCD01313808
InChI Key GSRYZPWIWYYROI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-methylpiperazin-1-yl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazino benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-methyl-1-piperazinyl, 4-methylpiperazin-1-ylbenzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzaldehyde, 2-4methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2795566
IUPAC Name 2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 95%