Learn More
2-(4-Morpholinyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11347535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347535 25 g 25g
11337535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347535 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05660.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5585-33-1 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5585-33-1
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD00047408
InChI Key QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Morpholinyl)aniline
Punto di fusione 95°C to 98°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 163926
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98%