Learn More
2,4-Pentadienoic acid, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15395038
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
626-99-3
C5H6O2
98.1
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
642034
CHEBI:37331
(2E)-penta-2,4-dienoic acid
C=CC=CC(=O)O
626-99-3
C5H6O2
98.1
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
642034
CHEBI:37331
(2E)-penta-2,4-dienoic acid
C=CC=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,4-Pentadienoic acid
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare CH2(CH)3COOH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Pentadienoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.