Learn More
2,4-Pentanedione, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509864
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
123-54-6
C5H8O2
100.12
MFCD00008787
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
31261
CHEBI:14750
pentane-2,4-dione
CC(=O)CC(C)=O
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
123-54-6
C5H8O2
100.12
MFCD00008787
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
31261
CHEBI:14750
pentane-2,4-dione
CC(=O)CC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 4-Pentanedione
Punto di fusione -23.0°C
Densità 0.9750g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 135.0°C
Punto d'infiammabilità 35.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3COCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 5 g
Beilstein 01,777
Fieser 01,1
Indice di Merck 15,76
Gravità specifica 0.975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, chloroform, ether, benzene, and acetone
Viscosità 0.7445 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Pentanedione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .