Learn More
2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Codice prodotto. 30179553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179553 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2275152.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 7736-25-6
Formula molecolare C60 H64 Cl14 Mn N12 O8
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-(Pent-4-en-1-yl)isoindoline-1,3-dione, N-4-Pentenyl-phthalimide, 5-Phthalimido-1-pentene
InChI Formula InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Mn+2]([Cl-])(\[O]=C(\N(CCC)CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)/n2ccnc2)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)/n4ccnc4)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc5c(Cl)cc(Cl)cc5Cl)/n6ccnc6)\[O]=C(/N(CCC)CCOc7c(Cl)cc(Cl)cc7Cl)\n8ccnc8
Molecular Weight (g/mol) 1632.506
Peso formulazione 1624.999