Learn More
2,4-Pteridinediamine-6-methanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Pteridinediamine-6-methanol |
| CAS | 945-24-4 |
| Formula molecolare | C7 H8 N6 O |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Methotrexate Ep Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC Name | (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.18 |
| Peso formulazione | 192.076 |