Learn More
2-(4-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10790364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10790364 250 mg 250mg
10526713 1 g 1g
10605165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10790364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 21278-86-4
Formula molecolare C9H5N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Numero MDL MFCD00171745
InChI Key COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC Name 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.22
Percent Purity 95%