Learn More
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde, 95%
Codice prodotto. 10536992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10536992 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10536992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425340025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51076-46-1 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Nota nome 95%
CAS 51076-46-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >320.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7NO2
Numero MDL MFCD00216535
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-4-pyridyl malondialdehyde, 2-pyridin-4-yl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl propanedial, propanedial, 4-pyridinyl, 2-4-pyridinyl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl malondialdehyde, zlchem 842, 2-4-pyridyl propanedial, ksc925a8h, 2-4-pyridyl propane-1,3-dial
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
InChI Key RYYVVCNGQOENKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(C=O)C=O
IUPAC Name 2-pyridin-4-ylpropanedial
Molecular Weight (g/mol) 149.15
PubChem CID 2737246
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.