Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid, Trisodium Salt, Indicator Grade
Codice prodotto. 10081780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081780 25 g Bottiglia in vetro 25g
10521401 10 g Bottiglia in vetro 10g
10064623 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081780 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151570250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23647-14-5
Formula molecolare C16H9N2Na3O11S3
Molecular Weight (g/mol) 570.39
Numero MDL MFCD00003952
InChI Key LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
PubChem CID 73658865
IUPAC Name trisodium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Colore Brown-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8859
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Peso formulazione 570.39
Grado Indicator
Forma fisica Crystalline Powder