Learn More
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 2512205-23-9 |
| Formula molecolare | C15 H20 F N O4 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F |
| IUPAC Name | 2-[3-fluoro-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]anilino]-2-methylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.322 |
| Peso formulazione | 297.138 |