Learn More
2,4-Thiazolidinedione, 99%
Codice prodotto. 10503331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503331 25 g Bottiglia in vetro 25g
10113310 100 g Bottiglia in vetro 100g
10573504 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10503331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2295-31-0
Formula molecolare C3H3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 117.12
Numero MDL MFCD00005478
InChI Key ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC Name 1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Thiazolidinedione
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 126°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 178°C to 179°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 233
Peso formulazione 117.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Thiazolidinedione