Learn More
2,4-Thiazolidinedione, TRC
Codice prodotto. 30457097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34425050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Thiazolidinedione
CAS 2295-31-0
Formula molecolare C3 H3 N O2 S
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=O)N1
IUPAC Name 1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 117.13
Peso formulazione 116.9884