Learn More
2,4-Thioxylenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Thioxylenol |
| CAS | 13616-82-5 |
| Formula molecolare | C8H10S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(S)c(C)c1 |
| IUPAC Name | 2,4-dimethylbenzenethiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.23 |
| Peso formulazione | 138.0503 |