Learn More
2,4-Xylenesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30455841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX749510500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Formula molecolare C8 H10 O3 S . H2 O
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMILES O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2,4-dimethylbenzenesulfonic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 204.243
Peso formulazione 204.0456