Learn More
2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30427487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427487 50 mg -
30424890 10 mg 10mg
30410072 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427487 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT22280050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2228-79-7
Formula molecolare C6 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Sinonimo 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroazepin-7-one
SMILES O=C1NCCCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Peso formulazione 111.0684