Learn More
2,5,6-Triamino-4(3H)-pyrimidinone Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine','Sulfate |
| CAS | 35011-47-3 |
| Formula molecolare | C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4(3H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2 |
| SMILES | O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | sulfuric acid;2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.22 |
| Peso formulazione | 257.043 |