Learn More
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11367186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367186 1 g 1g
11377186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07215.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 905-62-4
Formula molecolare C22H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 322.37
Numero MDL MFCD00045582
InChI Key MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-di 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, bis naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-naphthalen-1-yl-1,3,4 oxadiazole, acmc-209r6s, 2,5-dinaphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-naphthyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 70182
IUPAC Name 2,5-dinaphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole
SMILES O1C(=NN=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto di fusione 175°C to 178°C
Quantità 1 g
Beilstein 285250
Peso formulazione 322.37
Percent Purity 99%