Learn More
2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342087 1 g 1g
11352087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07874.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2043-06-3 | Molecular Formula: C9H18O2 | Molecular Weight: 374.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2043-06-3
Numero MDL MFCD00042666
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto di fusione 235°C to 238°C
Formula molecolare C26H18N2O
Quantità 1 g
Beilstein 318611
Sinonimo 2,5-bis 4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4-phenylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, acmc-20aobr, 2,5-bis 4-biphenylyl oxadiazole, 2,5-bis biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5_di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-biphenyl-yl-1,3,4-oxadiazole
InChI Key IVVYVRLKDGGUEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
IUPAC Name 2,5-bis(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 374.44
PubChem CID 96840
Peso formulazione 374.45
Percent Purity 99%