Learn More
2,5-Bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11450027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450027 5 g 5g
11460027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20961.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1044-49-1
Formula molecolare C14H8N4O5
Molecular Weight (g/mol) 312.24
Numero MDL MFCD00173659
InChI Key NXVIYWNQRSLRGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis p-nitrophenyl, 2,5-bis p-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-nitro-phenyl-1,3,4 oxadiazole, acmc-1bqiz, 0-27-00-00592 beilstein handbook reference, 1,3,4-oxadiazole,2,5-bis 4-nitrophenyl
PubChem CID 13971
IUPAC Name 2,5-bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto di fusione 310°C to 312°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 312.24
Percent Purity 97%