Learn More
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 99%
Codice prodotto. 11383646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383646 25 g 25g
11363646 1 g 1g
11373646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14706.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-93-8
Formula molecolare C8H5F6N
Molecular Weight (g/mol) 229.13
Numero MDL MFCD00074940
InChI Key XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
PubChem CID 719818
IUPAC Name 2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densità 1.467
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.4338
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2653046
Peso formulazione 229.13
Percent Purity 99%