Learn More
2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline, Mikromol™
Codice prodotto. 30051227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051227 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051227 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1424.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Nomi componenti o analita 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H5 F6 N
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
InChI Formula InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 229.12
Quantità 250 mg
Peso formulazione 229.0326 g/mol