Learn More
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 328-93-8 |
| Formula molecolare | C8 H5 F6 N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 229.12 |
| Peso formulazione | 229.0326 |