Learn More
2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene |
| CAS | 320-88-7 |
| Formula molecolare | C8H3NO2F6 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 259.11 |
| Peso formulazione | 259.0068 |